Merck
513687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butylboronic acid catechol ester
96%
Sinónimos:
2-(4-Bromobutyl)-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12BBrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCCCCb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H12BBrO2/c12-8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clave InChI
OCRCQJNMXARNMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)