513466
Luperox® ATC50, Benzoyl peroxide
~50 wt. % in tricresyl phosphate
Sinónimos:
Benzoyl peroxide, blend in tricresyl phosphate
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
~50 wt. % in tricresyl phosphate
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?