Merck
512311
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Sinónimos:
2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
150 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Regioselective iodination using silver salts
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium(I)-catalyzed carbonylative cyclization of alkynes
  • Copper catalyzed coupling reactions
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)