512230
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(3-Chloro-4-fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
mp
242-247 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
Clave InChI
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
- Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
- Suzuki-Miyaura coupling
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?