Merck
512109
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(C6H5)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
243-248 °C (lit.)
functional group
fluoro
phenyl
SMILES string
OB(O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10BFO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
InChI key
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)