511129
1-Methylindole-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Formyl-1-methylindole, NSC 106285
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
81-85 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cn1c(C=O)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-9(7-12)6-8-4-2-3-5-10(8)11/h2-7H,1H3
Clave InChI
IBNGPIOSWCMJGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Deazapurine isosteres from acylindoles via pyridine ring annulation
- 2,4-dichlorocinnamohydroxamic acid analogs for enhancing pharmacokinetics of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
- Tetrahydrocarbazoles via organocatalytic cascade Friedel-Crafts alkylation/Michael addition/aromatization reaction
- Azides, imines and amines via flow processes of amines and trimethylsilyl azide and aza-Wittig reaction
- 3-indolylpyridinedicarbonitriles as anti-inflammatory agents
- Bis(indolyl)methanes as antimicrobial and antioxidant agents
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?