499854
Allenyltributyltin(IV)
technical grade, 80%
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
80%
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
InChI key
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?