Merck
498645
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 309,00
US$ 309,00
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 309,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
240.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 309,00
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.992 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
WNISLGQPJBRXAD-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)