Merck
498556
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
258.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.964 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC(CC)C[Zn]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Zn/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
AHKBKVBBHPRGDG-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)