498041
Cyclopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo(cyclopentyl)zinc, Bromocyclopentylzinc
Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.955 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GOPYCBPMCCJYSN-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- The synthesis of polyfunctional indoles by reacting with various aryldiazonium salts via Fischer indole synthesis.[1]
- Negishi cross-coupling reactions with various haloarenes in presence of Pd-complex catalyst.[2]
- The preparation of aryl alkyl ketones by alkylation of aryl N-methyl-N-tosyl or N-benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl) amide derivatives in the presence of Ni catalyst and imidazolidinylidene ligand.[3]
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?