Merck
496332
Sigma-Aldrich
Sodium D-isoascorbate monohydrate
97%
Sinónimos:
D-Isoascorbic acid sodium salt monohydrate, Sodium erythorbate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NaO6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
216.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
mp
165 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.[Na+].OC[C@@H](O)C1OC(=O)C([O-])=C1O
InChI
1S/C6H8O6.Na.H2O/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;/h2,5,7-10H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,5-;;/m1../s1
Clave InChI
NKESWEQTVZVSSF-DMWQRSMXSA-M
Descripción general
Sodium D-isoascorbate monohydrate (NDAM) is an enantiomer of L-ascorbic acid that has an orthorhombic crystal structure. It is mainly used as an antioxidant in the preservation of food and beverages.[1][2][3]
Aplicación
NDAM has non-linear optical properties with enhanced piezoelectric resonance peaks which can be useful for sensor based applications.[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Crystal growth and nonlinear optical properties of sodium D-isoascorbate monohydrate.
Rao KR, et al.
CrystEngComm, 15(33), 6594-6601 (2013)
Measurement and Correlation for the Solid Solubility of Antioxidants Sodium L-Ascorbate and Sodium Erythorbate Monohydrate in Supercritical Carbon Dioxide.
Wang T and Chang P
Journal of Chemical and Engineering Data, 60(3), 790-794 (2015)
A study of the piezoelectric resonance in metal organic NLO single crystals: Sodium D-isoascorbate monohydrate and Lithium L-ascorbate dihydrate.
AIP Conference Proceedings, 1728(1), 020157-020157 (2016)
The nonlinear optical properties of the monoclinic d-isoascorbic acid crystal.
Rao KR, et al.
Applied Physics B: Lasers and Optics, 122(11), 270-270 (2016)