Merck
495905
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogencyanamide
98%
Sinónimos:
mono-Sodium cyanamide, Cyanamide monosodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
NCNHNa
Número de CAS:
Peso molecular:
64.02
Beilstein:
3624175
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
>360 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na]NC#N
InChI
1S/CHN2.Na/c2-1-3;/h2H;/q-1;+1
Clave InChI
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide