Merck
495611
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-isocyanatohexanoate
98%
Seleccione un Tamaño
2 G
US$ 118,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
US$ 118,00
About This Item
Fórmula lineal:
OCN(CH2)5CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7-10-8-11/h2-7H2,1H3
Clave InChI
ZCLBSYCOBSMTMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 6-isocyanatohexanoate can be synthesized by reacting ethyl 6-aminohexanoate hydrochloride with phosgene.[1] Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.[2]
Aplicación
Ethyl 6-isocyanatohexanoate may be used in the synthesis of 1-(5-ethoxycarbonylpentylcarbamoyl)-5-fluorouracil.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 570-570 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)