Merck
495565
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanol
98%
Sinónimos:
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 89,90
10 G
US$ 454,00
US$ 89,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 89,90
10 G
US$ 454,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]3SiOH
Número de CAS:
Peso molecular:
174.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 89,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
196 °C/750 mmHg (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
162.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
72.2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)