494216
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
178-181 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
Clave InChI
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?