Merck
494143
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) diisopropoxidebis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.99%
Sinónimos:
Bis(dipivaloylmethanato)diisopropoxytitanium, Bis(isopropoxy)bis(dipivaloylmethanato)titanium, Diisopropoxybis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium, Titanium diisopropoxy bis(dipivaloylmethanate), Titanium(IV) diisopropoxide
About This Item
Fórmula lineal:
Ti[OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3]2(OC3H7)2
Número de CAS:
Peso molecular:
532.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99.99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171.1-184.6 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2C3H7O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;2*1-3(2)4;/h2*7,12H,1-6H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*8-7-;;;
Clave InChI
FXUGBFBGCBGWKX-KKUWAICFSA-L
Aplicación
Titanium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
Artículos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.