Merck
252670
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropoxytitanium(IV) solution
1.0 M in hexanes
Sinónimos:
Chlorotitanium(IV) triisopropoxide, Propan-2-olate titanium(4+) chloride, Titanium(IV) chloride triisopropoxide
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 98,10
US$ 98,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 98,10
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHO]3TiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
260.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 98,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
concentración
1.0 M in hexanes
densidad
0.775 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
Clave InChI
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Chlorotriisopropoxytitanium(IV) solution may be used as a precursor for the synthesis of ultralow density ceramic materials.[1] The product may be used to mediate a reductive amination reaction of 5α-cholestane-3,7-dione to yield aryl aminocholestanes.[2][3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The preparation and properties of some σ-alkyl and σ-aryl derivatives of titanium.
Rausch MD and Gordon HB
Journal of Organometallic Chemistry, 74(1), 85-90 (1974)
Stereoselective synthesis of 3, 7-diarylaminocholestanes by titanium-mediated reductive amination.
Ahmad Md Wasi and Kim HS
Steroids, 88, 53-59 (2014)
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Hunt AJ, et al.
Material Matters, 4(2) null
Artículos
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.