Merck
493406
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5β,7aα)]-5-Azido-7-bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BrN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D +24°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
116-118 °C (lit.)
grupo funcional
azide
bromo
ether
hydroxyl
ketal
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O
InChI
1S/C9H12BrN3O3/c1-9(2)15-7-4(10)3-5(12-13-11)6(14)8(7)16-9/h3,5-8,14H,1-2H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1
Clave InChI
PRQOGQGZCPGPSH-OSMVPFSASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)