Merck
493376
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
Sinónimos:
p-Tosyl amide-15N
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.160,00
US$ 2.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.160,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO215NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
138-139 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
Clave InChI
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
202.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)