Merck
493341
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propyl alcohol-1-13C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.750,00
US$ 2.750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.750,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH213CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
61.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
densidad
0.804 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)