Merck
492582
Sigma-Aldrich
Ethylamine-15N hydrochloride
99 atom % 15N
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.440,00
US$ 1.440,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.440,00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H515NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
82.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.440,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 15N
Formulario
solid
mp
107-108 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i3+1;
Clave InChI
XWBDWHCCBGMXKG-FJUFCODESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)