Merck
491365
Sigma-Aldrich
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated 2-butanone, MEK-1,1,1,3,3-D5, Methyl-d3 ethyl-1,1-d2 ketone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 1.820,00
US$ 1.820,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 1.820,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD2COCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
77.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352138
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.820,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.860 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)