Merck
491322
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-d15
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(C2D5)2C6D3ND2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+15
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
Clave InChI
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)