W342602
1,1-Dimethoxyethane
≥97%, FG
Sinónimos:
Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane, Dimethyl acetal
Seleccione un Tamaño
US$ 56,20
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 56,20
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; ethereal; fruity
cadena SMILES
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?