Merck
490369
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 4.110,00
US$ 4.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 4.110,00
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 4.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
densidad
1.253 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
LQNUZADURLCDLV-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)