Merck
490121
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
L-Phenylalanine-β-13C
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 1.170,00
US$ 1.170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 1.170,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H]([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-JCNVXSMLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1