Merck
488933
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 996,00
US$ 996,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 996,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
92.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 996,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Clave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alberto Valdés et al.
Scientific reports, 11(1), 5058-5058 (2021-03-05)
Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of chronic kidney disease. Although hyperglycaemia has been determined as the most important risk factor, hypoxia also plays a relevant role in the development of this disease. In this work, a comprehensive metabolomic