Merck
488763
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Di-n-butyl phthalate-d4
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 812,00
250 MG
US$ 1.320,00
US$ 812,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 812,00
250 MG
US$ 1.320,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 812,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.058 g/mL at 25 °C
Formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
Clave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)