Saltar a
75958
mono-Butyl phthalate
97.0-103.0% (T)
Sinónimos:
MBP, Phthalic acid butyl ester, mono-n-Butyl phthalate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 314,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-036-2
Beilstein/REAXYS Number:
2051402
MDL number:
US$ 314,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (T)
form
crystals
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YZBOVSFWWNVKRJ-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.009181.01974308501
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
assay
97.0-103.0% (T)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mono-Butyl phthalate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)