Merck
487228
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
Perdeutero-1,3-butadiene
About This Item
Fórmula lineal:
D2C=CDCD=CD2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
3102 mmHg ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
temp. de autoignición
788 °F
contiene
hydroquinone as stabilizer
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Clave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Envase
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)