425443
Benzamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
125-128 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
Clave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?