Merck
485888
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3, N-Fmoc
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.860,00
US$ 1.860,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.860,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH(NH-Fmoc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
314.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.860,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
actividad óptica
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
técnicas
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
Clave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)