Merck
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
Sinónimos:
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
558.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)