483796
D-(−)-Tartaric acid
99%
Sinónimos:
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Productos recomendados
description
synthetic
assay
99%
optical activity
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
optical purity
ee: 97% (GLC)
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Application
Other Notes
replaced by
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?