Merck
483656
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
Sinónimos:
Dimethyldicyclopentadienylzirconium, Dimethylzirconocene
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H5)2Zr(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
251.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
Clave InChI
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Cationic ring-opening polymerization reactions
  • Markovnikov-selective intermolecular hydrothiolation of terminal alkynes
  • Ziegler-Natta polymerizations of alkenes
  • Methylalumination of heterosubstituted arylethynes
  • Precatalyst for intramolecular hydroamination/cyclisation of aminoallenes
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)