Merck
483567
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
mp
212-217 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of lipophilic-tailed monocationic inhibitors of neuronal nitric oxide synthase
  • Stereoselective desymmetrizing rhodium-catalyzed allylic arylation
  • Solvent free catalytic C-H functionalization reactions
  • Homocoupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck reactions under air
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)