Merck
483354
Sigma-Aldrich
Scandium(III) triflate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Sc(OTf)3, Scandium tris(trifluoromethanesulfonate), Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 110,00
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 110,00
About This Item
Fórmula lineal:
Sc(SO3CF3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
492.16
Beilstein:
8510151
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
idoneidad de la reacción
core: scandium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)