Merck
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 267,00
US$ 267,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 267,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
202.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 267,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp
69-72 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
Clave InChI
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)