Merck
481629
Sigma-Aldrich
Copper(I) selenide
greener alternative
99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 245,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 245,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cu2Se
Número de CAS:
Peso molecular:
206.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidad
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
Clave InChI
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Copper selenide is an ionic conductor. 1 In nature, it occurs as mineral berzelianite. 2 Copper selenide may be prepared galvanically by coupled copper metal oxidation and Se reduction in alkaline selenosulfate (Na2SeSO3).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
Copper(I) selenide (Cu2Se) is a semiconductor material, which exists in cubic, tetragonal or orthorhombic forms. It forms thin films, which can be used as solar cell materials, optical filters, thermoelectric converters, electro-optical devices, and microwave shield coatings.[1][2][3]
Envase
Packaged in poly bottles
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Modified chemical deposition and physico-chemical properties of copper (I) selenide thin films
Pathan HM, et al.
Applied Surface Science, 211(1-4), 48-56 (2003)
High-temperature conductivity in chemical bath deposited copper selenide thin films
Dhanam M, et al.
Journal of Crystal Growth, 280(3-4), 425-435 (2005)
Phosphine-free synthesis of p-type copper (I) selenide nanocrystals in hot coordinating solvents
Deka S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8912-8914 (2010)