Merck
480452
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-d10
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 4.370,00
US$ 4.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 4.370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D10
Número de CAS:
Peso molecular:
92.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 4.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
densidad
0.908 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
Clave InChI
HGCIXCUEYOPUTN-KYJNQUCMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)