Merck
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 208,00
US$ 208,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 208,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 208,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadena SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Clave InChI
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)