479179
(S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
97%
Sinónimos:
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactam
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]23/D −43°, c = 1 in ethanol
mp
156-159 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
Clave InChI
IOGISYQVOGVIEU-VKHMYHEASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?