478717
2-(2-Nitrovinyl)furan
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
72-75 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H/b4-3+
Clave InChI
WVUICGOYGDHVBH-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?