Merck
478148
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(N=C=O)c1C
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)