245607
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
97%
Productos recomendados
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isocyanate
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Clave InChI
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
253.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
123 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?