476986
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?