Merck
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Allyldiglycol
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 741,00
US$ 741,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 741,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1754585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 741,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.446
densidad
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
Clave InChI
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)