Merck
47596
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ile-OH
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
367.44
Beilstein:
7548444
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −59±2°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20-/m0/s1
Clave InChI
IQIOLCJHRZWOLS-XOBRGWDASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)