Merck
475955
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
165.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.64 (lit.)
bp
129 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
cadena SMILES
COc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methoxyphenyl isothiocyanate, also referred as m-methoxyphenyl isothiocyanate, is an iosthiocyanate derivative.
Aplicación
3-Methoxyphenyl isothiocyanate may be used in the synthesis of the following:
  • 2-[(3-methoxyphenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
  • N-2 pyridyl-N′-3-methoxyphenylthioureas
  • acylthiosemicarbazides
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yalkowsky SH, et al.
Handbook of Aqueous Solubility Data, 465-465 (2010)
Structural, thermal and spectral studies of N-2-pyridyl-, N-2-picolyl-and N-2-(4, 6-lutidyl)-N'-(3-methoxyphenyl) thioureas.
Giesen JM, et al.
Journal of Molecular Structure, 613(1), 223-233 (2002)
Synthesis and antimicrobial activity of novel naphtho [2, 1-b] furo-5H-[3, 2-d][1, 3, 4] thiadiazolo [3, 2-a] pyrimidin-5-ones.
Ravindra KC, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11(1) (2008)
Acton QA.
Issues in Chemistry and General Chemical Research, 170-170 (2013)