Merck
47556
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,3-propanediamine hydrobromide
≥95.0% (AT)
Sinónimos:
9-Fluorenylmethyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,3-diaminopropane hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O2 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
377.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (AT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
~121 °C (dec.)
grupo funcional
Fmoc
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C18H20N2O2.BrH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
Clave InChI
OWAKRMILENXFGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)